Få mere at vide
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485927
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485927 1 g 1g
15428335 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33131.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Add to basket
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 287922-71-8
Molekylær formel C5H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 186.01
MDL nummer MFCD00103545
InChI nøgle NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
PubChem CID 45594322
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol-3-carbonitril
SMIL CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Smeltepunkt 103 °C til 105 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C),
Formel vægt 186.01
Procent renhed 97%