Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10097879
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10097879 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10097879 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00324DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS 287922-71-8
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C5H4BrN3
MDL nummer MFCD00103545
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
InChI nøgle NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol-3-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 186.01
PubChem CID 45594322
Formel vægt 186.01