Få mere at vide
(4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10694765 250 mg 250mg
10265884 1 g 1g
10265404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694765 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC63909CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-65-2
Molekylær formel C5H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 191.028
MDL nummer MFCD06202888
InChI nøgle JFGLJTFTVBZOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 4-bromo-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, pubchem23717
PubChem CID 24229713
IUPAC navn (4-brom-1-methylpyrazol-3-yl)methanol
SMIL CN1C=C(C(=N1)CO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 191.03
Procent renhed 97%