Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-pyrazol-3-amin, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357064
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357064 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10357064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00323DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine
CAS 146941-72-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4H6BrN3
MDL nummer MFCD00663065
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl
InChI nøgle WYPUMGAZSVZUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=C(Br)C(N)=N1
IUPAC navn 4-brom-1-methylpyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 176.02
PubChem CID 2735283
Formel vægt 176.02
Procent renhed 97%
Grad Teknisk