Få mere at vide
4-brom-1-methyl-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728655
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10728655 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10728655 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45810CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 590417-55-3
Molekylær formel C9H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 210.07
MDL nummer MFCD08435875
InChI nøgle JZOSXTYDJPHXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-indole, 4-bromo-1-methyl-indole, acmc-209m9m, 1h-indole,4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylindole, 1h-indole, 4-bromo-1-methyl
PubChem CID 22558937
SMIL CN1C=CC2=C(Br)C=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 4-brom-1-methylindol
Formel vægt 210.07
Procent renhed 97%