Få mere at vide
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazol, 95%
Artikelnummer. 15274914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15274914 1 g 1g
15264914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452430010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 25676-75-9 | C4H5BrN2 | 161,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25676-75-9
Molekylær formel C4H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 161.00
MDL nummer MFCD01320501
InChI nøgle IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1277653
IUPAC navn 4-brom-1-methylimidazol
SMIL CN1C=NC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Kogepunkt 91 °C til 93 °C (0,1 hPa)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-1-methyl, acmc-1cjr4, 4-bromo-1-methyl-imidazole, 4-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-4-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-bromo-1-methyl
Formel vægt 161
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.