Få mere at vide
4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene |
| CAS | 33696-00-3 |
| Molekylær formel | C7H6BrNO3 |
| MDL nummer | MFCD00055529 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | COC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.03 |
| Procent renhed | 98% |