missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Bromo-1-methanesulfonyl-2-methylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-methanesulfonyl-2-methylbenzene |
| CAS | 99768-21-5 |
| Molekylær formel | C8H9BrO2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene, 4-Bromo-o-tolyl Methylsulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO2S/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)12(2,10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | BrC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C(C)=C1 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.12 |
| Formel vægt | 247.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?