Få mere at vide
4-Brom-1-klor-2-ethylbenzen, 98+%
Artikelnummer. 11349909
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349909 25 g 25g
11339909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25613.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 289039-22-1 | C8H8BrCl | 219,506 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289039-22-1
Molekylær formel C8H8BrCl
Molekylvægt (g/mol) 219.506
MDL nummer MFCD00672954
InChI nøgle ILQNJGBEXZUYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-chloroethylbenzene, acmc-1cnam, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl benzene, 4-bromo-1-chloro-2-ethyl-benzene
PubChem CID 44119401
IUPAC navn 4-brom-1-chlor-2-ethylbenzen
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Mængde 25 g
Formel vægt 219.51
Procent renhed ≥98%