Få mere at vide
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, Mikromol
Beskrivelse
4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene |
| CAS | 461432-23-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 Br Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene, 4-bromo-1-chloro-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14BrClO/c1-2-18-14-6-3-11(4-7-14)9-12-10-13(16)5-8-15(12)17/h3-8,10H,2,9H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCOc1ccc(Cc2cc(Br)ccc2Cl)cc1 |
| Vis mere |