Få mere at vide
4-Bromo-1-butyne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butyne |
| CAS | 38771-21-0 |
| Molekylær formel | C4H5Br |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-butyne |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2 |
| SMIL | BrCCC#C |
| IUPAC navn | 4-bromobut-1-yne |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.99 |