Få mere at vide
4-Bromo-1-butyne, 97%
Artikelnummer. 15460108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460108 25 g 25g
15450108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53367.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Brom-1-butyn bruges til farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-1-butyn anvendes til farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaring i køleskab. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38771-21-0
Molekylær formel C4H5Br
Molekylvægt (g/mol) 132.988
MDL nummer MFCD10000883
InChI nøgle XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC navn 4-brombut-1-yn
SMIL C#CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butyne
Tæthed 1.417
Kogepunkt 110°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Lineær formel HC≡CCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.481
Mængde 25 g
FN nummer UN1992
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 132.99
Procent renhed 97%