Få mere at vide
4-Bromo-1-butyne, 97%
Artikelnummer. 15450108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450108 5 g 5g
15460108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15450108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53367.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Brom-1-butyn bruges til farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-1-butyn anvendes til farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaring i køleskab. Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38771-21-0
Molekylær formel C4H5Br
Molekylvægt (g/mol) 132.988
MDL nummer MFCD10000883
InChI nøgle XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC navn 4-brombut-1-yn
SMIL C#CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butyne
Tæthed 1.417
Kogepunkt 110°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Lineær formel HC≡CCH2CH2Br
Brydningsindeks 1.481
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 132.99
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butyne