Få mere at vide
4-Brom-1-butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30336187
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30336187 50 g
1 options
Artikelnummer. 30336187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68196550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Molekylær formel C6H11BrO2
Mængde 50 g
Synonym 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCCCBr
IUPAC navn 4-bromobutylacetat
Molekylvægt (g/mol) 195.05
Formel vægt 193.9942
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.