Få mere at vide
4-Brom-1-butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30335300
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30335300 10 g
1 options
Artikelnummer. 30335300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68196510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butyl Acetate
CAS 4753-59-7
Molekylær formel C6H11BrO2
Mængde 10 g
Synonym 4-Bromo-1-butanol 1-Acetate, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-bromobutane, 4-Acetoxy-1-bromobutane, 4-Acetoxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-acetoxybutane, 4-Bromo-1-butanol Acetate, 4-Bromobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Bromobutyl Ester, NSC 33919
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCCCBr
IUPAC navn 4-bromobutylacetat
Molekylvægt (g/mol) 195.05
Formel vægt 193.9942