Få mere at vide
4-Bromo-1-buten, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butene |
| CAS | 5162-44-7 |
| Molekylær formel | C4H7Br |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-butene, 3-Butenyl bromide, 4-Bromobutene-1, Allylcarbinyl Bromide, Homoallyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2 |
| SMIL | BrCCC=C |
| IUPAC navn | 4-bromobut-1-ENE |
| Molekylvægt (g/mol) | 135 |
| Formel vægt | 133.9731 |