Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butene |
| Navn note | 98+% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Brun til farveløs |
| Tæthed | 1.3300g/mL |
| Kogepunkt | 98,0 °C til 100,0 °C |
| Flammepunkt | 1 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromo-1-butene
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .