Få mere at vide
4-Bromo-1-buten, 98+%
Artikelnummer. 10523351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523351 5 mL Glasflaske 5ml
10533351 25 mL Glasflaske 25ml
10543351 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173550050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5162-44-7
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135
MDL nummer MFCD00000258
InChI nøgle DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC navn 4-brombut-1-en
SMIL C=CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butene
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun til farveløs
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 98.0°C to 100.0°C
Flammepunkt 1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.4595 to 1.4635
Mængde 5 mL
Beilstein 01, I, 84
Specifik vægtfylde 1.33
Formel vægt 135
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .