Få mere at vide
4-Bromo-1-buten, 97%
Beskrivelse
4-brom-1-buten anvendes til fremstilling af 4-(3-butenyloxy)benzoesyre og largazol. Det bruges også til dobbeltalkylering af lactamer efterfulgt af Grubbs ringlukkende metatese for at give gymnodimin. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstillingen af dienhydrazider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-brom-1-buten anvendes til fremstilling af 4-(3-butenyloxy)benzoesyre og largazol. Det bruges også til dobbeltalkylering af lactamer efterfulgt af Grubbs ringlukkende metatese for at give gymnodimin. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstillingen af dienhydrazider.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, ether og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butene |
| Tæthed | 1.33 |
| Kogepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Flammepunkt | 1 °C |
| Brydningsindeks | 1.463 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1098377 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, benzen, æter og ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Bromo-1-butene
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-1-butene