Få mere at vide
4-Bromo-1-buten, 97%
Artikelnummer. 11444423
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444423 5 g 5g
11454423 25 g 25g
15473027 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10977.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5162-44-7 | C4H7Br | 135,004 g/mol
4-brom-1-buten anvendes til fremstilling af 4-(3-butenyloxy)benzoesyre og largazol. Det bruges også til dobbeltalkylering af lactamer efterfulgt af Grubbs ringlukkende metatese for at give gymnodimin. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstillingen af dienhydrazider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-1-buten anvendes til fremstilling af 4-(3-butenyloxy)benzoesyre og largazol. Det bruges også til dobbeltalkylering af lactamer efterfulgt af Grubbs ringlukkende metatese for at give gymnodimin. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstillingen af dienhydrazider.
Opløselighed Blandbar med
vand, benzen, ether og ethanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5162-44-7
Molekylær formel C4H7Br
MDL nummer MFCD00000258
InChI nøgle DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC navn 4-brombut-1-en
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butene
Tæthed 1.33
Kogepunkt 98°C to 100°C
Flammepunkt 1°C (34°F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1098377
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMIL C=CCCBr
Molekylvægt (g/mol) 135.004
Formel vægt 135
Procent renhed 97%