missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate, TRC

Artikelnummer. 30345260
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345260 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9988631MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate
CAS 146563-40-8
Molekylær formel C4H8BrNO3
Mængde 1 mg
Synonym 4-Bromobutyl Nitrate, 4-Nitrooxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-butanol Nitrate
InChI formel InChI=1S/C4H8BrNO3/c5-3-1-2-4-9-6(7)8/h1-4H2
SMIL [O-][N+](=O)OCCCCBr
IUPAC navn 4-bromobutyl nitrate
Molekylvægt (g/mol) 198.02
Formel vægt 196.9688
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.