Få mere at vide
4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate |
| CAS | 146563-40-8 |
| Molekylær formel | C4H8BrNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Bromobutyl Nitrate, 4-Nitrooxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-butanol Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrNO3/c5-3-1-2-4-9-6(7)8/h1-4H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)OCCCCBr |
| IUPAC navn | 4-bromobutyl nitrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.02 |
| Formel vægt | 196.9688 |