Få mere at vide
4-Bromo-1,8-naphthyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1,8-naphthyridine |
| CAS | 54569-28-7 |
| Molekylær formel | C8H5N2Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrN2/c9-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-10-8/h1-5H |
| SMIL | C1=CC2=C(N=C1)N=CC=C2Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-1,8-naphthyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vægt | 207.9636 |