Få mere at vide
4-Bromo-1,8-naftalensäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30336759
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336759 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6979305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,8-naphthalic Anhydride
CAS 81-86-7
Molekylær formel C12 H5 Br O3
Mængde 5 g
Synonym 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione, 6-Bromo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 8-Bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0 5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=C(Br)C=3C=CC=C1C23
IUPAC navn 8-bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaen-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 277.0703
Formel vægt 275.9422