Få mere at vide
4-brom-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10232972
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10232972 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10009171 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10232972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01710CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6698-13-1
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.019
MDL nummer MFCD02681890
InChI nøgle VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776189
IUPAC navn 4-brom-1,3-benzodioxol
SMIL C1OC2=C(O1)C(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1, 3-benzodioxole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 4-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 4-bromo, 2,3-methylenedioxy-bromobenzene, 4-bromo-1,3-benzodioxol, methylene dioxy bromo-benzene, 1,3-benzodioxole,4-bromo, 4-bromanyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-yl bromide
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%