Få mere at vide
4-Bromo-1(2H)-phthalazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromo-1(2H)-phthalazinone |
| CAS | 19064-73-4 |
| Molekylær formel | C8H5BrN2O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-bromo-1-Phthalazinol, 1-Bromophthalazin-4-one, 4-Bromo-2H-phthalazin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrN2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)11-10-7/h1-4H,(H,11,12) |
| SMIL | BrC1=NNC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2H-phthalazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.04 |