Få mere at vide
4-Bromo-1,2-methylendioxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30330946
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30330946 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30330946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB697153500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Molekylær formel C7H5BrO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
SMIL Brc1ccc2OCOc2c1
IUPAC navn 5-bromo-1,3-benzodioxol
Molekylvægt (g/mol) 201.02
Formel vægt 199.9473