Få mere at vide
4-Bromo-1,2-(methylendioxy)benzen, 98%
Artikelnummer. 11389419
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389419 5 g 5g
11479016 25 g 25g
11489016 100 g 100g
11499016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11389419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17906.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2635-13-4
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00005821
InChI nøgle FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMIL BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Tæthed 1.669
Kogepunkt 228°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 5 g
Beilstein 127407
IUPAC navn 5-brom-2H-1,3-benzodioxol
Formel vægt 201.02
Procent renhed 98%