Få mere at vide
4-Bromo-1,2-(methylendioxy)benzen, 97%
Artikelnummer. 10115660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115660 25 g Glasflaske 25g
10117713 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307680250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2635-13-4
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD00005821
InChI nøgle FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMIL BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1, 2-(methylenedioxy)benzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Orange-gul
Tæthed 1.6600g/mL
Kogepunkt 85°C to 86°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5820 to 1.584
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.66
IUPAC navn 5-brom-2H-1,3-benzodioxol
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske