Få mere at vide
4-bromo-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-bromo-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 847818-49-9 |
| Molekylær formel | C6H9N2OBr |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrN2O/c1-10-3-2-9-5-6(7)4-8-9/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | COCCN1C=C(C=N1)Br |
| IUPAC navn | 4-bromo-1-(2-methoxyethyl)pyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.05 |
| Formel vægt | 203.9898 |