missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Bromo-1,2-dimethoxybenzen, TRC

Artikelnummer. 30329878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329878 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684105100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
CAS 2859-78-1
Molekylær formel C8H9BrO2
Mængde 100 g
Synonym 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284
InChI formel InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1ccc(Br)cc1OC
IUPAC navn 4-bromo-1,2-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 217.06
Formel vægt 215.9786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.