Få mere at vide
4-Bromo-1,1,2-trifluor-1-buten, 98%
Artikelnummer. 11393356
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393356 10 g 10g
11303366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12766.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 10493-44-4 | C4H4BrF3 | 188,975 g/mol
4-brom-1,1,2-trifluor-1-buten bruges i organisk syntese, kemisk forskning og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-brom-1,1,2-trifluor-1-buten bruges i organisk syntese, kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10493-44-4
Molekylær formel C4H4BrF3
Molekylvægt (g/mol) 188.975
MDL nummer MFCD00039274
InChI nøgle GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
PubChem CID 66333
IUPAC navn 4-brom-1,1,2-trifluorbut-1-en
SMIL C(CBr)C(=C(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Tæthed 1.639
Kogepunkt 95 °C til 98 °C
Flammepunkt 17 °C (62 °F)
Lugt Genkendelig
Lineær formel BrCH2CH2CF=CF2
Brydningsindeks 1.402
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1840755
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 188.98
Procent renhed 98%