Få mere at vide
4-Borono-N-methylpyridinium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Borono-N-methylpyridinium Iodide |
| CAS | 362045-65-6 |
| Molekylær formel | C6 H9 B N O2 . I |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BNO2.HI/c1-8-4-2-6(3-5-8)7(9)10;/h2-5,9-10H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].C[n+]1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC navn | (1-methylpyridin-1-ium-4-yl)boronic acid;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.857 |
| Formel vægt | 264.977 |