Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-borono-L-phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. 10304452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10304452 100 mg Glasflaske 100mg
10074103 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304452 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 358931000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76410-58-7 | C9H12BNO4 | 209.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76410-58-7
Molekylær formel C9H12BNO4
Molekylvægt (g/mol) 209.01
MDL nummer MFCD01075172
InChI nøgle NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-borono-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-boronophenylalanine, p-boronophenylalanine, para-boronophenylalanine, 10b-bpa, unii-jsm63lv5md, para-borono-l-phenylalanine, l-phe b oh 2, l-4-boronophenylalanine
PubChem CID 150315
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-borophenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Borono-L-phenylalanine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 283.0°C to 293.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Formel vægt 209.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Borono-L-phenylalanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.