Få mere at vide
4-Borono-D-phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30333852
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30333852 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30333852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB675605100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Borono-D-phenylalanine
CAS 111821-49-9
Molekylær formel C9 H12 B N O4
Mængde 100 mg
Synonym D-p-Boronophenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMIL N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-borophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 209.007
Formel vægt 209.086