Få mere at vide
4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1050424-03-7 |
| Molekylær formel | C8H6BF3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid, 3-Trifluoromethyl-4-carboxyphenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)6-3-4(9(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3,15-16H,(H,13,14) |
| SMIL | OB(O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-borono-2-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.94 |
| Formel vægt | 234.0311 |