Få mere at vide
4-(Boc-aminomethyl)piperidine, 97%
Artikelnummer. 15479457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479457 1 g 1g
15489457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52725.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135632-53-0 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)piperidin bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Boc-aminomethyl)piperidin bruges som et
vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i DMSO
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135632-53-0
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.309
MDL nummer MFCD01631214
InChI nøgle VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC navn tert-butyl-N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Smeltepunkt 106°C to 108°C
FN nummer UN3259
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Mængde 1 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%