Få mere at vide
4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469495 250 mg 250mg
15428497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52008.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 204715-91-3 | C30H32N2O6 | 516.594 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204715-91-3
Molekylær formel C30H32N2O6
Molekylvægt (g/mol) 516.594
MDL nummer MFCD01317015
InChI nøgle QSPDPKLGXGMDAY-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-4-boc-aminomethyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-aminomethylphe boc, 2s-3-4-tert-butoxy carbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl propanoic acid, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-yl methoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl propanoic acid, s-3-4-tert-butoxycarbonylamino-methyl-phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-propionic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine,4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2761481
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 250 mg
Formel vægt 516.59
Procent renhed 95%