missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Boc-aminomethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Boc-aminomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 33233-67-9 |
| Molekylær formel | C13H17NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-benzoic Acid, α-(Carboxyamino)-p-toluic Acid N-tert-Butyl Ester, 4-(N-tert-Butoxycarbonylaminomethyl)benzoic Acid, 4-(t-Butoxycarbonylamino-methyl)benzoic Acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]benzoic Acid, 4-[[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]benzoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminomethylbenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 4-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.28 |
| Formel vægt | 251.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?