Få mere at vide
4-(Boc-aminomethyl)benzenboronsyre, 95%
Artikelnummer. 15499977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499977 250 mg 250mg
15489977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53225.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 489446-42-6 | C12H18BNO4 | 251,09 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)benzenboronsyre er en boc-beskyttet phenylboronsyre, der bruges til proteomisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Boc-aminomethyl)benzenboronsyre er
en boc-beskyttet phenylboronsyre, der bruges til proteomisk forskning.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 489446-42-6
Molekylær formel C12H18BNO4
Molekylvægt (g/mol) 251.09
MDL nummer MFCD04115637
InChI nøgle MUBGEKQUCSEECZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 4-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 4-boc-aminomethyl benzeneboronic acid, 4-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3863163
IUPAC navn [4-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]methyl]phenyl]borsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 204 °C til 206 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 251.09
Procent renhed 97%