Få mere at vide
4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylsyre, 95%
Beschreibung
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (15 g/L) (°25 C)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 157 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. (15g/L) (25 °C) |
| Formel vægt | 245.27 |
| Procent renhed | 95% |