Få mere at vide
4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 11496470
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496470 1 g 1g
11486470 50 mg 50mg
15407705 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27578.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (15 g/L) (°25 C)
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172843-97-9
Molekylær formel C11H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 245.275
MDL nummer MFCD02683136
InChI nøgle SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxan-4-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 157°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water. (15g/L) (25°C)
Formel vægt 245.27
Procent renhed 95%