Få mere at vide
4-(Boc-amino)pyridine, 95%
Artikelnummer. 15493987
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493987 25 g 25g
15483987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30820.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98400-69-2 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98400-69-2
Molekylær formel C10H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.234
MDL nummer MFCD02179232
InChI nøgle DRZYCRFOGWMEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-amino pyridine, 4-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl pyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl n-pyridin-4-yl carbamate, tert-butyl n-4-pyridyl carbamate, carbamic acid, 4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem20060, acmc-209sa9, ksc495m3f
PubChem CID 9990210
IUPAC navn tert-butyl-N-pyridin-4-ylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)pyridine
Smeltepunkt 147°C to 150°C
Mængde 25 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%