Få mere at vide
4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15498517
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498517 250 mg 250mg
15478517 1 g 1g
15488517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52031.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174132-31-1 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174132-31-1
Molekylær formel C29H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 502.567
MDL nummer MFCD00237007
InChI nøgle KVUAOWDVYMUKPE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl propanoic acid, fmoc-l-4-aminophe boc, fmoc-phe 4-nhboc-oh, fmoc-l-phe 4-nhboc-oh, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-p-amino-phe boc-oh, ambotzfaa1741, fmoc-4-boc-amino-l-phenylalanine, s-fmoc-4-boc-amino phenylalanine, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonylamino-l-phenylalanine
PubChem CID 2756117
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 250 mg
Formel vægt 502.57
Procent renhed 95%