Få mere at vide
4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. 15498838
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498838 1 g 1g
15418848 250 mg 250mg
15408848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62305.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18800-74-3 | C10H17N2O5 | 245.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18800-74-3
Molekylær formel C10H17N2O5
Molekylvægt (g/mol) 245.26
MDL nummer MFCD00070081
InChI nøgle GMZBDBBBJXGPIH-LURJTMIESA-M
Synonym boc-glu-nh2, n-alpha-tert-boc-l-isoglutamine, 4s-4-n-tert-butoxycarbonylamino-4-carbamoyl butanoic acid, 4s-4-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoic acid, boc-glu-nh, ambotzbaa1095, na-t-boc-l-isoglutamine, boc-isogln-oh;boc-l-isoglutamine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic amide, 4-boc-amino-4-carbamoylbutyric acid
PubChem CID 2734757
IUPAC navn (4S)-5-amino-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 246.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver