missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Boc-amino)-1-methylpyrrol-2-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 77716-11-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15) |
| SMIL | Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrrol-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.256 |
| Formel vægt | 240.111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?