Få mere at vide
4-(BOC-amino)-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10109739 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10109739 1 mL Glasflaske 1ml
10047849 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10109739 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75178-87-9 | C9H19NO3 | 189.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75178-87-9
Molekylær formel C9H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.26
MDL nummer MFCD01861334
InChI nøgle LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
PubChem CID 545141
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-hydroxybutyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Boc-Amino)-1-butanol
Smeltepunkt 37°C to 40°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.0200g/mL
Mængde 1 mL
Formel vægt 189.25
Procent renhed 98%
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Lavtsmeltende fast eller flydende
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Boc-amino)-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.