Få mere at vide
4-Boc-2-oxopiperazine, TRC
Artikelnummer. 30333853
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333853 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6589351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Boc-2-oxopiperazine
CAS 76003-29-7
Molekylær formel C9H16N2O3
Mængde 1 g
Synonym 1,1-Dimethylethyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-3-one, 1-Boc-3-oxo-piperazine, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-oxopiperazine, 2-Oxo-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, 3-Oxo-1-piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 3-Oxopiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 3-Oxopiperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)-2-piperazinone, 4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-2-one, tert-Butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
IUPAC navn tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.1161