Få mere at vide
4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472208 25 g 25g
15452208 1 g 1g
15462208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55841.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127188-33-4
Molekylær formel C15H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 277.368
MDL nummer MFCD07369771
InChI nøgle QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 16217938
IUPAC navn tert-butyl 4-(6-methylpyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMIL CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Farve White
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 277.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder