Få mere at vide
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl) piperazin, 97%
Artikelnummer. 15441528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441528 5 g 5g
15431528 1 g 1g
15451528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15441528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55311.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 153747-97-8 | C14H20BrN3O2 | 342,237 g/mol
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyl)piperazin anvendes som aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Boc-1-(5-brom-2-pyridyl)piperazin anvendes som aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153747-97-8
Molekylær formel C14H20BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 342.237
MDL nummer MFCD07369772
InChI nøgle DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
PubChem CID 11244775
IUPAC navn tert-butyl-4-(5-brompyridin-2-yl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Smeltepunkt 83 °C til 87 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 342.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver